CLS3584
Adapter objętości 1240 dla 96-dołkowych płytek filtracyjnych
metal, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Materiały
metal
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 10 ea
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 3584
pojemność dołka
1 mL
dołki
96 wells
Opis ogólny
Adapter objętości montuje się na 96-dołkowej płytce filtrującej FiltrEX~™; i umożliwia stosowanie większych objętości (1 ml) w każdej studzience na płytce filtrującej. Adaptery nie są sterylne.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)