CLS3571BC
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, with generic barcode, lid, pack of 10
Synonim(y):
Płytki wielodołkowe 384
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black bottom
black polystyrene
flat bottom
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
with generic barcode
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Corning 3570BC
rozmiar
384 wells
dołki
384 wells
pojemność robocza
20-80 μL
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)