CLS356241
Corning® PureCoat™ Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 24 wells, clear wells, lid, sterile
Synonim(y):
Płytka do hodowli komórek, płytka do hodowli komórek powlekana tworzywem sztucznym
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 356241
rozmiar
24 well
rozmiar dołka
24 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)