CLS356240
Corning® PureCoat™ Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 6 wells, lid, sterile
Synonim(y):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Corning 356240
rozmiar dołka
6 wells
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)