Kluczowe dokumenty
CLS354485
Corning® BioCoat Collagen I Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Synonim(y):
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
Wybierz wielkość
5 EACH
528,00 zł
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EACH
528,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
rectangular flask
Właściwości
vented Cap
canted neck
opakowanie
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
producent / nazwa handlowa
Corning 354485
pojemność
75 cm2
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Zastosowanie
Cell culture
Informacje prawne
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)