Przejdź do
CLS353024
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 250 mL, straight neck, graduated, 10 ‑ 100 mL, cap, blue plug seal
Synonim(y):
Corning container
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
75 cm2
Material:
polystyrene
Feature:
cap blue plug seal, graduated 10 ‑ 100 mL
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
feature
cap blue plug seal, graduated 10 ‑ 100 mL
manufacturer/tradename
Corning 353024
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
capacity
250 mL
surface area
75 cm2
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS353135CLS353133CLS355001
description
capacity 250 mL, straight neck, graduated, 10 ‑ 100 mL, cap, blue plug seal
description
capacity 250 mL, canted neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue plug seal
description
capacity 250 mL, canted neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, white plug seal
description
capacity 600 mL, canted neck, graduated, 25 ‑ 325 mL, cap, blue vented
manufacturer/tradename
Corning 353024
manufacturer/tradename
Corning 353135
manufacturer/tradename
Corning 353133
manufacturer/tradename
Corning 355001
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
capacity
250 mL
capacity
250 mL
capacity
250 mL
capacity
600 mL
feature
cap blue plug seal, graduated 10 ‑ 100 mL
feature
cap blue plug seal, graduated 10 ‑ 200 mL
feature
graduated 10 ‑ 200 mL, cap white plug seal
feature
cap blue vented, graduated 25 ‑ 325 mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface area
75 cm2
surface area
75 cm2
surface area
75 cm2
surface area
150 cm2
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)