Przejdź do
CLS3521
Corning® Netwells® accessories
carrier kit 24 mm
Synonim(y):
cell culture dishes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
8 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
941,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear plastic
Size:
6 wells
941,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear plastic
sterility
non-sterile
feature
lid: no
manufacturer/tradename
Corning 3521
size
6 wells
color
clear
General description
  • These specially designed Netwell carriers and handles allow simultaneous processing of up to 6 Netwell inserts per carrier
  • Each carrier kit contains eight carriers and eight handles
Lids not included
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3520CLS3517CLS3519
description
carrier kit 24 mm
description
carrier kit 15 mm
description
black reagent tray
description
white reagent tray
size
6 wells
size
12 wells
size
1 well
size
1 well
material
clear plastic
material
clear plastic
material
polystyrene
material
polystyrene plate
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
manufacturer/tradename
Corning 3521
manufacturer/tradename
Corning 3520
manufacturer/tradename
Corning 3517
manufacturer/tradename
Corning 3519
color
clear
color
clear
color
black
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Netwells® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)