Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene
Size:
1 well
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 200 ea, pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Corning 3517
size
1 well
color
black
General description
Black polystyrene reagent trays offer better visibility of tissue sections
Lids not included
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| size 1 well | size 1 well | size 6 wells | size 12 wells , per insert |
| material polystyrene | material polystyrene plate | material clear plastic | material clear , clear wells, polyester membrane, polyester plate, round wells |
| manufacturer/tradename Corning 3517 | manufacturer/tradename Corning 3519 | manufacturer/tradename Corning 3521 | manufacturer/tradename Corning 3478 |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid, skirt |
| color black | color white | color clear | color clear |
| packaging case of 200 ea, pack of 25 ea | packaging case of 200 ea, pack of 25 ea | packaging - | packaging pkg of 48 (4 x 12 well inserts) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Netwells® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?