Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
8 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear plastic
Size:
12 wells
970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
clear plastic
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 8 ea, pack of 8 ea
manufacturer/tradename
Corning 3520
size
12 wells
color
clear
General description
- These specially designed Netwell carriers and handles allow simultaneous processing of up to 12 Netwell inserts per carrier
- Each carrier kit contains eight carriers and eight handles
Lids not included
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description carrier kit 15 mm | description carrier kit 24 mm | description white reagent tray | description black reagent tray |
| size 12 wells | size 6 wells | size 1 well | size 1 well |
| material clear plastic | material clear plastic | material polystyrene plate | material polystyrene |
| manufacturer/tradename Corning 3520 | manufacturer/tradename Corning 3521 | manufacturer/tradename Corning 3519 | manufacturer/tradename Corning 3517 |
| packaging case of 8 ea, pack of 8 ea | packaging - | packaging case of 200 ea, pack of 25 ea | packaging case of 200 ea, pack of 25 ea |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Netwells® accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?