Kluczowe dokumenty
CLS352099
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 15 mL, cap, dome seal screw, racked, sterile
Synonim(y):
probówka hodowlana
Wybierz wielkość
500 EACH
1130,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EACH
1130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.13
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
cap dome seal screw
producent / nazwa handlowa
Corning 352099
pojemność
15 mL
Zastosowanie
Obsługa cieczy
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)