Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
2 L
Material:
flat bottom
Sterility:
sterile
Feature:
cap: no
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
flat bottom
sterility
sterile
feature
cap: no
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Corning 11460
I.D.
1/8 in.
capacity
2 L
pore size
0.2 μm
fitting
male Luer for lock
Other Notes
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 2 L, sterile, flat bottom, 2 port, no vent | description volume 2 L, I.D. 1/4 in., sterile | description volume 250 mL, I.D. 1/8 in., sterile | description volume 3 L, I.D. 1/4 in., sterile |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 11460 | manufacturer/tradename Corning 11465 | manufacturer/tradename Corning 11415 | manufacturer/tradename Corning 11495 |
| capacity 2 L | capacity 2 L | capacity 250 mL | capacity 3 L |
| material flat bottom | material polycarbonate | material flat bottom flask, polycarbonate , polypropylene cap | material flat bottom flask, polycarbonate , polypropylene cap |
| feature cap: no | feature cap: no, C-Flex tubing | feature C-Flex tubing, cap: no | feature C-Flex tubing, cap: no |
| packaging pack of 4 ea | packaging case of 2 | packaging case of 4 | packaging case of 2 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?