Merck
CLLS1004
Sigma-Aldrich
DLD1 Cells PTEN -/-
human male colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
Wybierz wielkość
1 SET
19 500,00 zł
19 500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 SET
19 500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
19 500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
DLD1 Cells PTEN -/-,
pochodzenie biologiczne
human male colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
Poziom jakości
numer dostępu OMIM
temp. przechowywania
−196°C
informacje o genach
human ... PTEN(5728)
Opis ogólny
DLD1 Cells PTEN -/- are colorectal adenocarcinoma, epithelial cells, from a human adult male, with a ZFN knock out modification.
This product corresponds to ATCC Cat. No.CCL-221
Zastosowanie
Media Renewal changes two to three times per week
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°C in a 5% CO2 atmosphere.
Subculture Ratio: approx. 1:3 to 1:10
The base medium for this cell line is RPMI, Cat. No. R5886. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: fetal bovine serum, Cat. No. F4135, to a final concentration (v/v) of 10%.
The cell freezing medium is DMSO 1X (Cat. No. C6164)
Cechy i korzyści
These DLD-1 cells are adherent, with a doubling time of approx. 20 hours.
Zinc finger nuclease (ZFN) knock out on chromosome 10q23.31
Jakość
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, PCR assay for cell line species confirmation.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • DLD1 Control Cells 1 vial
  • DLD1 Cells PTEN -/- 1 vial
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xi Kang et al.
Scientific reports, 5, 17873-17873 (2015-12-15)
PTEN is a powerful tumor suppressor that antagonizes the cytoplasmic PI3K-AKT pathway and suppresses cellular proliferation. PTEN also plays a role in the maintenance of genomic stability in the nucleus. Here we report that PTEN facilitates DNA decatenation and controls