Kluczowe dokumenty
LB253
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 98062330-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98062330-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Limfocyty ludzkie, Xeroderma pigmentosum grupa C, transformowane EBV
Opis linii komórkowej
Pochodzi z komórek jednojądrzastych z krwi obwodowej 67-letniego mężczyzny. U pacjenta zdiagnozowano Xeroderma pigmentosum grupy C i wykazano spontaniczną regresję czerniaków. Odnotowano prawidłowy poziom aktywności i liczby komórek NK, pomimo wyraźnej limfopenii. Oryginalna próbka została wykorzystana w badaniach napromieniowania UV, w których wykryto wrażliwość limfocytów i fibroblastów na promieniowanie UV. Ponadto odnotowano defekt w naprawie wycięcia.
Zastosowanie
Badania niedoboru naprawy DNA, analiza mutantów hprt
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 9,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 17,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 4mM Glutamina + 200 μg/ml Pirogronian sodu (NaPy) + 15% HI-FBS.
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml, rozcieńczać co 1-2 dni do 3 x 100 000 komórek/ml 5%.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)