Kluczowe dokumenty
LBRM TG6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse lymph
opakowanie
tube of 5 μg 96020937-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020937-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Chłoniak myszy wywołany promieniowaniem
Opis linii komórkowej
Linia LBRM TG6 została wyprowadzona z chłoniaka z komórek T LBRM 33. Komórki te wytwarzają IL-2 w odpowiedzi na IL-1 i PHA. Komórki te mogą być wykorzystywane do pomiaru aktywności IL-1 w bardzo szybkim i czułym teście. Szczep myszy: B10.BR.
pożywka hodowlana
IDMEM + 2 mM glutamina + 0,02 mM 2-merkaptoetanol + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w temperaturze od 200 000 do 1 000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)