NAI 026 human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 94082271-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082271-1VL
pochodzenie etniczne
Not specified
płeć
not specified
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Opis linii komórkowej
Profil DNA
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 3.1
HLA DQA1: 3
HLA DQB1: 401
HLA DPB1: 02012 0301
Profil serologiczny
HLA A ief: 24.1
HLA C: 1 3
HLA B: 35 59
HLA B ief: 35.2
Bw4/bw6: 6
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)