Kluczowe dokumenty
KB (pochodna HeLa)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94050408, human cervix, Epithelial-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human cervix
opakowanie
tube of 5 μg 94050408-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94050408-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak szyjki macicy
Opis linii komórkowej
Pierwotnie pochodziła z raka naskórka jamy ustnej dorosłego mężczyzny rasy kaukaskiej. Była to jedna z pierwszych prób wyizolowania i seryjnego rozmnażania ludzkiej linii komórkowej bezpośrednio na szkle w postaci monowarstwy. Uwaga: Ta linia komórkowa zawiera chromosomy markerowe HeLa i wykazuje ekspresję G6PD typu A. Więcej informacji można znaleźć w Nature 1976;259:211; In Vitro 1978;14:469. Stwierdzono, że ta linia komórkowa jest nieodróżnialna od HeLa za pomocą profilowania DNA STR PCR. Dlatego linia komórkowa powinna być uważana za pochodzącą od HeLa. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Zastosowanie
KB był szeroko stosowany w badaniach nad odżywianiem i metabolizmem komórek, badaniach przesiewowych chemioterapii nowotworów, nowotworowości i wirusów, np. podatności na wirusa Polio typu I i Adenowirusa typu 3.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) od 1:4 do 1:10, tj. wysiewać przy 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)