Kluczowe dokumenty
50-11-10
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-CD5, Human, 94020814
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 94020814-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94020814-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
NS1
Reaktywność
Anti-CD5, Human
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1, kappa
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS1 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko ludzkiemu markerowi komórek T CD5.
Immunogen
Komórki chłoniaka
Zastosowanie
Marker komórek T
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutaminy + 5% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowle w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki nie są dobrze kriokonserwowane. Zawsze należy upewnić się, że żywotność komórek w momencie zamrażania przekracza 85%.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)