Kluczowe dokumenty
537-B1-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 93102701, Reactivity: Anti-Lymphocytes/endothelium, sheep
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 93102701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93102701-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
Sp2/O
Reaktywność
Anti-Lymphocytes/endothelium, sheep
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz Sp2/O x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko antygenowi ulegającemu ekspresji na większości limfocytów owczych, a także na śródbłonku. Antygen rozpoznawany przez 537-B1-1 jest regulowany w dół po aktywacji komórek T.
Immunogen
Limfocyty owiec
pożywka hodowlana
IDMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) (może być korzystne dodanie IL-6 do pożywki)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)