Epiteloidowa linia komórkowa pochodząca z jelita krętego dorosłego, histokompatybilnego miniaturowego samca knura. Transformowana plazmidem SV40 pSV3-neo. Analiza mikroskopii elektronowej wykazała obecność mikrokosmków i desmosomów łączących komórki. W komórkach stwierdzono współekspresję cytokeratyny 18 charakterystycznej dla prostych komórek nabłonka luminalnego i wimentyny związanej z pochodzeniem mezenchymalnym. Podatność na zakaźne zapalenie żołądka i jelit (TG).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)