Kluczowe dokumenty
F10-150.58
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-LFA-1, sheep, 93100509
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 93100509-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93100509-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
Sp2/0
Reaktywność
Anti-LFA-1, sheep
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz Sp2/0 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało rozpoznaje owczą cząsteczkę LFA-1 wyrażaną przez praktycznie wszystkie leukocyty. Występuje reaktywność krzyżowa z kozami.
Immunogen
Limfocyty owiec
Zastosowanie
FACS
pożywka hodowlana
IDMEM + 2mM glutamina + 1% hipoksantyna, aminopteryna, tymidyna (HAT) + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS) (może być korzystne dodanie IL-6 do pożywki)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)