Kluczowe dokumenty
TAK3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 93093004-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93093004-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki limfocyt B, transformowany wirusem EBV
Opis linii komórkowej
Limfocyty krwi obwodowej od mężczyzny z Tunezji unieśmiertelnione przez transformację EBV. Linia komórkowa zawiera następującą delecję, w stanie homozygotycznym, w locus regionu stałego łańcucha ciężkiego ludzkiej immunoglobuliny (IGH chromosom 14q32.3): delecja I (del G1-EP1-A1-GP-G2-G4) Genotyp Gm-Am Gm b; -; -A2m2/Gm b ; -; -A2m2. Allotypy Gm są oznaczone w kolejności G3m; G1m; G2m. Brak allotypów G1m i G2m z powodu delecji genów IGHG1 i IGHG2 oznaczono (-).
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w temperaturze 5-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)