Merck
347C2b/D4
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., no DNA, 93071503, Reactivity: Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Bovine Heterohybridoma
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
94A1 (mouse x calf x calf 2° hybridoma)
Reactivity:
Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli
Pozwól nam pomóc
biological source
Mouse x Bovine Heterohybridoma
packaging
tube of 5 μg 93071503-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93071503-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Myeloma
94A1 (mouse x calf x calf 2° hybridoma)
Reactivity
Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Oczyszczony antygen pilusowy F5 (K99+) enterotoksycznej E.coli
Application
Izotypem przeciwciała monoklonalnego wytwarzanego przez tę linię komórkową jest bydlęca IgG1.
Biochem/physiol Actions
Mysz x węzeł chłonny cielęcia rasy Bovine Jersey
Przeciwciało jest skierowane przeciwko antygenowi pilusowemu F5 (K99) bakterii E. coli.
Preparation Note
RPMI 1640 + 2mM glutamina + 1mM pirogronian sodu (NaP) + 10% surowica końska (HS)
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Genomic DNA is not available for this cell line. Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial organizations will be contacted by [email protected] to provide further information after the order request is submitted. Any other use of this cell line is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding any other authorized use of this cell line may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)