Kluczowe dokumenty
BE10-7
93040125, rat brain, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
BE10-7, 93040125
pochodzenie biologiczne
rat brain
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Rat, BDIX, brain, pre-malignant
Opis linii komórkowej
Clone of the line BE10-Intermediate (Sigma Catalogue number. 93040119). The cells have elevated levels of tissue plasminogen activity but do not grow in agar or in BDIX rats. The cells should not be used beyond passage 24 as they start to form tumours.
Zastosowanie
Study of carcinogenesis
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 1-2x100,000 cells/25cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 10-15% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)