Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Rat Hybridoma
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
P3X63Ag8.653
Reactivity:
Anti-α-E (α-M290) integrin subunit, mouse
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Mouse x Rat Hybridoma
packaging
tube of 5 μg 93012001-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93012001-1VL
ImmunoDon
LOU/c rat spleen
Myeloma
P3X63Ag8.653
Reactivity
Anti-α-E (α-M290) integrin subunit, mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Limfocyty śródnabłonkowe jelit myszy
Application
Badania funkcjonalne α-M290 β7 u myszy
Izotypem przeciwciała monoklonalnego wytwarzanego przez tę linię komórkową jest szczurze IgG2a.
Biochem/physiol Actions
Brak znanej reaktywności krzyżowej. Blokuje aktywność funkcjonalną mysiej integryny α-E-β-7.
Mysz P3X63Ag8.653 x śledziona LOU/c szczura
Preparation Note
Hodowle utrzymywać w zakresie 2-5x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Genomic DNA is not available for this cell line. Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial organizations will be contacted by [email protected] to provide further information after the order request is submitted. Any other use of this cell line is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding any other authorized use of this cell line may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?