AFRC MAC 131
Reactivity: Anti-LDL, Human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 92102343
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Rat x Rat Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 92102343-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92102343-1VL
ImmunoDon
DA rat spleen
Szpiczak
Y3
Reaktywność
Anti-LDL, Human
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Szczur Y3 x Szczur DA śledziona
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko ludzkim lipoproteinom o niskiej gęstości (LDL). Reaguje również z LDL małpy rezus i wykazuje 38% reaktywności z LDL królika.
Immunogen
Ludzkie lipoproteiny o niskiej gęstości
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowlę w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki te wymagają mysich śledzionowych warstw odżywczych po resuscytacji
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)