NI 3 416/7B5-5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 92030616-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92030616-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
NS0
Reaktywność
Anti-interleukin-3, human
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Not specified
Opis linii komórkowej
Przeciwciało wiąże się z co najmniej 2 różnymi formami rekombinowanej ludzkiej IL-3.
Immunogen
Rekombinowana ludzka interleukina-3
Zastosowanie
Testy immunologiczne
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutamina + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki uwalniania: Wszyscy klienci są zobowiązani do wypełnienia formularza autoryzacji uwolnienia linii komórkowej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)