Kluczowe dokumenty
MT4/E4
92030608, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-Interferon α-2, human and some related subtypes
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 92030608-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92030608-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
P3X63Ag8
Reaktywność
Anti-Interferon α-2, human and some related subtypes
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz P3-X63-Ag8 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
MT4/E4 jest bardzo silnym neutralizującym przeciwciałem monoklonalnym o szerokim zakresie neutralizujących aktywności monoklonalnych przeciwko homologicznemu ludzkiemu IFN-α-2. Heterologiczny IFN-α-1 jest słabo związany, ale również wykazuje neutralizację krzyżową. Nie ma reakcji krzyżowej z ludzkim IFN-ß lub IFN-gamma.
Immunogen
Rekombinowany ludzki interferon alfa-2
Zastosowanie
Testy cytokin, badania aktywności przeciwwirusowej interferonu, neutralizacja aktywności interferonu-α-2.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamina + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS) (inaktywowana termicznie)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 5-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki uwalniania: Wszyscy klienci są zobowiązani do wypełnienia formularza autoryzacji uwolnienia linii komórkowej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)