Kluczowe dokumenty
SW 626
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
human colon
opakowanie
tube of 5 μg 91091203-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91091203-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Hypertetraploid; modal no. 104
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Przerzuty do jajnika pierwotnego gruczolakoraka jelita grubego u rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Chociaż pierwotnie uważano, że linia komórkowa SW 686 pochodzi z jajnika, niedawny raport sugeruje, że może ona pochodzić z przerzutu do jajnika pierwotnego gruczolakoraka okrężnicy Furlong, et al., 1999. Linia komórkowa SW 626 została zapoczątkowana przez A. Leibovitza w styczniu 1974 r. w Scott and White Clinic, Temple, Texas z próbki chirurgicznej pochodzącej z cystadenocarcinoma jajnika u 46-letniej kobiety rasy kaukaskiej. Wynik badania histopatologicznego próbki został określony jako gruczolakorak III stopnia.
pożywka hodowlana
L15 + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać 2-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA;CO2 nie jest potrzebny. Zmiana pożywki po 4-5 dniach. 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)