Kluczowe dokumenty
UKTS8754
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 91070908-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91070908-1VL
Numer panelu HRC
4
pochodzenie etniczne
UK Caucasian
płeć
female
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not Specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Pochodzenie linii komórkowej
UK Caucasian Female
Opis linii komórkowej
Linia komórek limfoblastoidalnych B pochodząca od losowo wybranego dawcy krwi rasy kaukaskiej, którego rodzice i dziadkowie urodzili się w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Linia komórkowa została wygenerowana przez transformację limfocytów krwi obwodowej wirusem Epsteina-Barr (EBV).
Ta linia komórkowa jest częścią kolekcji European Collection of Cell Cultures (ECACC) Human Random Control (HRC). Kolekcja HRC składa się z ponad 700 linii komórkowych limfoblastoidów B pochodzących od losowo wybranych dawców krwi rasy kaukaskiej, których rodzice i dziadkowie urodzili się w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Kolekcja HRC może być wykorzystywana jako odnawialna populacja kontrolna do badań genetycznych.
Zastosowanie
As part of the Human Random Control collection this cell line can be used as a renewable source of genomic DNA reference material for a wide range of genetic research applications.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (R0883) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 20% FBS / FCS (F2442). Once a growing culture is established the FBS concentration can be reduced to 10%.
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3 x 105 - 2 x 106 cells/ml; 5% CO2, 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)