Kluczowe dokumenty
OX-49
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 91062501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91062501-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
NS0
Reaktywność
Anti-CD44, rat
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS0 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało wykrywa antygen CD44 o masie cząsteczkowej 90 kDa występujący na aktywowanych limfocytach. Przeciwciało nie reaguje z podzbiorem limfocytów B.
Immunogen
Szczurze blasty T z mieszanej reakcji limfocytów pomiędzy oczyszczonymi limfocytami T CD4+ i napromieniowanymi komórkami śledziony
Zastosowanie
FACS, RIA
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Wysiać 5x10 000 żywych komórek/ml. Subkultura, gdy komórki osiągną 5x100 000-1x1 000 000 komórek/ml (zwykle po 3-4 dniach); 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)