Kluczowe dokumenty
73B
91060554, Reactivity: Anti-CD45RA, ovine
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
Sp2/0
Reaktywność
Anti-CD45RA, ovine
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz Sp2/0 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko składnikowi p220 owczej cząsteczki CD45 (CD45RA), ulegającej ekspresji na wszystkich komórkach B i subpopulacji naiwnych limfocytów T.
Immunogen
Limfocyty owiec
Zastosowanie
Przydatne do rozróżniania naiwnych i pamięciowych komórek T, FACS
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)