Kluczowe dokumenty
R73
90091904, Reactivity: Anti-T cell receptor (TcR), rat
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
P3X63Ag8.653
Reaktywność
Anti-T cell receptor (TcR), rat
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz P3X63Ag8.653 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko determinancie regionu stałego szczurzego TcR α/β. Indukuje aktywację komórek T i może być stosowane do usuwania komórek T α/β in vitro.
Immunogen
Szczurze blasty T i erytrocyty
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)