Kluczowe dokumenty
F15-42-1-5
Reactivity: Anti-Thy-1, human, 89062107, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 89062107-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89062107-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
NS1
Reaktywność
Anti-Thy-1, human
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS1 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko Thy-1 obecnemu w ludzkim mózgu, z niewielkimi ilościami w nerkach. Antygen Thy-1 o masie 23,5 kD jest nieobecny w ludzkich tymocytach i limfocytach obwodowych. Grasica, węzły chłonne i śledziona mają małe populacje komórek F15-42-1-5 dodatnich.
Immunogen
Oczyszczony ludzki mózg Thy-1
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowlę w zakresie 2-5x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki te wymagają mysich komórek zasilających makrofagi po reanimacji
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)