Kluczowe dokumenty
YBM 6.1.10
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-MAC-1, mouse, 89040601
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Rat x Rat Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 89040601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89040601-1VL
ImmunoDon
DA rat spleen
Szpiczak
Y3Ag1.2.3
Reaktywność
Anti-MAC-1, mouse
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Szczur Y3Ag1.2.3 x Śledziona DA szczura
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko mysiemu antygenowi MAC-1, mysiemu odpowiednikowi CD11b.
Immunogen
Szpik kostny myszy CBA
pożywka hodowlana
IDMEM + 2mM glutamina + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki mogą przylegać do plastikowej kolby - ich usunięcie może wymagać trypsyny lub wytrząsania.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)