C7
Reactivity: Anti-LDL Receptors, human & bovine, 88090802, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 88090802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88090802-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
Sp2/0-Ag14
Reaktywność
Anti-LDL Receptors, human & bovine
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz Sp2/0-Ag 14 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało wiąże się z receptorami lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z tkanek bydlęcych i ludzkich. Nie reaguje z receptorami myszy, szczura, chomika chińskiego, królika ani psa.
Immunogen
Częściowo oczyszczony receptor LDL z bydlęcej kory nadnerczy
Zastosowanie
Badanie hipercholesterolemii
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)