Kluczowe dokumenty
OX-54
Reactivity: Anti-CD2, rat, 88070803, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 88070803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88070803-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
NS0/1
Reaktywność
Anti-CD2, rat
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS0/1 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało rozpoznaje antygen CD2 występujący na większości tymocytów, limfocytów T i makrofagów tkanki śledzionowej. Antygen OX-54 ma taką samą dystrybucję jak antygeny OX-34 i OX-55, ale nie konkuruje z nimi.
Immunogen
Oczyszczony szczurzy CD2
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Wysiać 5x10 000 żywych komórek/ml. Subkultura, gdy komórki osiągną 5x100 000-1x1 000 000 komórek/ml (zwykle po 3-4 dniach); 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)