Kluczowe dokumenty
PUTKO
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human hybrid
opakowanie
tube of 5 μg 88042802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88042802-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Fc
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka hybrydowa białaczka szpikowa K562 x ludzka białaczka szpikowa P3HR-1
Opis linii komórkowej
Pochodzi z fuzji linii komórkowych K562 i P3HR-1. Komórki zawierają genom EBV (około 26 kopii na komórkę), receptory Fc i są wrażliwe na komórki naturalnych zabójców.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)