AFRC IAH-CC13
88022403, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-CD1, bovine
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 88022403-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88022403-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
NS1
Reaktywność
Anti-CD1, bovine
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG3
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS1 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko antygenowi różnicowania grasicy u bydła. Antygen ulega ekspresji na 50-60% tymocytów bydlęcych, ale nie na komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej. Rozpoznawany antygen jest bydlęcym odpowiednikiem CD1.
Immunogen
Tymocyty bydlęce
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutaminy + 1% suplementu hipoksantyny, tymidyny (HT) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowle w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki te wymagają warstw mysich makrofagów po resuscytacji
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)