THG3-MP-2-19-3-8
Reactivity: Anti-NP (4-hydroxy-3 nitrophenacetyl), NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 88012701
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse + Human Transfectoma
opakowanie
tube of 5 μg 88012701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88012701-1VL
ImmunoDon
Not applicable
Szpiczak
J558L
Reaktywność
Anti-NP (4-hydroxy-3 nitrophenacetyl)
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG3 G3m(b)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz J558L + gen VH myszy + ludzki gen C(gamma 3)
Opis linii komórkowej
To ludzkie chimeryczne przeciwciało jest specyficznie skierowane przeciwko hapten-4-hydroksy-3-nitrofenyloacetylowi. V lambda endogennego łańcucha lekkiego linii plazmacytoma uzupełnia VNP transfekowanego łańcucha ciężkiego, dając specyficzne przeciwciało.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)