Kluczowe dokumenty
HS-Sultan
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 87012701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87012701-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Hyperdiploid modal no=48
morfologia
Lymphoblast
produkty
Immunoglobulin G (IgG) kappa chains in spinner culture. Endoplasmic reticulum in stationary culture.
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki chłoniak Burkitta
Opis linii komórkowej
Wyraźnie ustalono, że HS-Sultan jest podklonem linii komórkowej JIYOYE pochodzącej z chłoniaka Burkitta, a nie linii komórkowej szpiczaka.
Profil DNA
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12
D16S539: 10,11
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 7,9
TPOX: 6,8
vWA: 15,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C. Można osiągnąć gęstość 3x1 000 000 komórek/ml.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)