Kluczowe dokumenty
Clone 707
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86052101, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse blood
opakowanie
tube of 5 μg 86052101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86052101-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Limfoblast białaczkowy myszy DBA/2 Friend
Opis linii komórkowej
Wytwarzany przez zakażenie myszy DBA/2 wirusem białaczki Friend. Indukowana synteza hemoglobiny przez ekspozycję na DMSO (działanie odwracalne); może reprezentować de-represję komórek białaczkowych w celu umożliwienia ich dojrzewania.
Zastosowanie
Klonowanie i badania nad wirusami: Wirus białaczki przyjaciela
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 20% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 2-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Zamrozić w 10% glicerolu.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)