H139-52
Reactivity: Anti-κ-Chain, mouse, 85103111
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
pochodzenie biologiczne
Mouse x Rat Heterohybridoma
ImmunoDon
LOU/Ws1 rat spleen
Szpiczak
P3X63Ag8.653
Reaktywność
Anti-κ-Chain, mouse
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz P3X63Ag8.653 x śledziona szczura LOU/Ws1
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko mysiemu łańcuchowi kappa.
Immunogen
Oczyszczona immunoglobulina mysia
Zastosowanie
Izotypem przeciwciała monoklonalnego wytwarzanego przez tę linię komórkową jest szczurze IgG1, kappa.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowle w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki te wymagają warstw mysich makrofagów po resuscytacji
Inne uwagi
Kultury pochodzące z HPA Culture Collections i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)