Kluczowe dokumenty
AFRC MAC 9
85102271, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-Glycoprotein of Chlamydomonas reinhardii
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
Rat x Rat Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 85102271-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85102271-1VL
ImmunoDon
AO rat spleen
Szpiczak
YB2/3.0 Ag20
Reaktywność
Anti-Glycoprotein of Chlamydomonas reinhardii
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Szczur YB2/3.0 Ag20 x Śledziona szczura AO
Opis linii komórkowej
Przeciwciało rozpoznaje glikoproteinę 2BII Chlamydomonas reinhardii. Wiązanie jest tracone po hydrolizie kwasowej lub de-glikozylacji 2BII. AFRC MAC 9 wykazuje podobną specyficzność i właściwości do AFRC MAC 6, 7, 8, 10 i 11.
Immunogen
2BII, główna frakcja glikoproteinowa ściany komórkowej Chlamydomonas reinhardii
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowle w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki te wymagają warstw mysich makrofagów po resuscytacji
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)