Polecane produkty
product name
EJ138, 85061108
pochodzenie biologiczne
human bladder
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Powiązane kategorie
Pochodzenie linii komórkowej
Human bladder carcinoma
Opis linii komórkowej
Isoenzyme analysis and HLA profiles have shown that EJ138 is in fact T24. Sometimes referred to as MGH-U1.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.