MEF Ulk1 -/- Ulk2 -/- (DKO) (SIM)
14050803, mouse embryo, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
MEF Ulk1 -/- Ulk2 -/- (DKO) (SIM), from mouse embryo, 14050803
pochodzenie biologiczne
mouse embryo
opis
Mouse embryonic fibroblast, autophagy, Ulk1 -/- Ulk2 -/-, double knockout, spontaneously immortalised
tryb wzrostu
Adherent
morfologia
Fibroblast
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
Pierwotne mysie fibroblasty zarodkowe (MEF) zostały wyizolowane z zarodków ciężarnej samicy myszy Ulk1-/- Ulk2-/+ w 13,5 dniu po stosunku. Zarodki zostały poddane genotypowaniu w celu zidentyfikowania tych, które były Ulk1 -/- Ulk2 -/-, a MEF, które zostały wyizolowane i hodowane, zostały unieśmiertelnione za pomocą standardowego protokołu seryjnego pasażowania.
pożywka hodowlana
DMEM + 10% FCS + 2mM Glutamina
Rutyna subkultury
Trypsynować za pomocą 0,05% trypsyny/EDTA i zaszczepić nowe kultury w ilości 2 x 10 000 komórek na cm2. Hodowle muszą być inkubowane w nawilżanym 5%CO2/95% powietrzem inkubatorze w temperaturze 37oC
Inne uwagi
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)