Kluczowe dokumenty
ZL55 cell line human
12050301, human pleural cavity, Epitheloid/mesenchymal
Synonim(y):
ZL 55, ZL-55
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
ZL55 cell line human, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 12050301
pochodzenie biologiczne
human pleural cavity
opakowanie
tube of 5 μg 12050301-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12050301-1VL
tryb wzrostu
adherent
morfologia
Epitheloid/mesenchymal
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis linii komórkowej
ZL55 pochodzi z guza nabłonkowego jamy opłucnej 52-letniego mężczyzny, przed leczeniem, ze znaną historią ekspozycji na azbest.
Profil DNA
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X
CSF1PO: 9,11
D13S317: 8
D16S539: 12
D5S818: 10,13
D7S820: 7,11
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 15,19
pożywka hodowlana
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamina + 15% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Sugerowana gęstość wysiewu 1-4 x 10 000 komórek/cm².
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)