SPC111, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 11120716
pochodzenie biologiczne
human lung (effusion)
opakowanie
tube of 5 μg 11120716-DNA-5UG pkg of vial of cells 11120716-1VL
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C. Sugerowana gęstość wysiewu 1-4 x 10 000 komórek/cm2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)