YW 62.3.20
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 11072202
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Rat x Rat Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 11072202-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11072202-1VL
ImmunoDon
DA rat spleen
Szpiczak
Y3.AG.1.2.3
Reaktywność
Anti mouse CD45 pan isoform reactive
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Immunogen
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)