utr-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Human x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 10080904-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10080904-1VL
ImmunoDon
Mouse (Mus musculus) spleen
Szpiczak
PAI
Reaktywność
Human CD120b (TNF receptor p75)
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Zastosowanie
Sandwich ELISA for soluble p75 TNF-R. No competition with TNF.
pożywka hodowlana
Iscoves Modified Dulbeccos Medium (IMDM) + 2 mM glutamine + 25 U/ml Interleukin-6 (IL-6) + 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS). Where the cells are grown under static conditions, 0.02% EDTA may be required to dislodge them from the plastic.
Rutyna subkultury
Seed cultures between 1-3 x 105 cells/ml; Saturation density 8-10 x 105 5% CO2; 37 °C
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)