htr-20
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Human x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 10080903-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10080903-1VL
ImmunoDon
Mouse (Mus musculus) spleen
Szpiczak
PAI
Reaktywność
Human CD120a (TNF receptor p55)
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Not specified
Immunogen
Ludzki CD120a (receptor TNF p55)
Zastosowanie
Kanapkowy test ELISA dla rozpuszczalnego p55 TNF-R.
pożywka hodowlana
Iscoves Modified Dulbeccos Medium (IMDM) + 2 mM glutaminy + 25 U/ml Interleukiny-6 (IL-6) + 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS). Jeśli komórki są hodowane w warunkach statycznych, 0,02% EDTA może być wymagane do usunięcia ich z plastiku.
Rutyna subkultury
Posiew między 1-3 x105 komórek/ml; Gęstość nasycenia 8-10 x105 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)